Learn More
Hamilton™ 700 Serie Microliter™ Spritzen: Anschlusstyp N
Die Spritze der Serie 700 ist die ursprüngliche handmontierte Hamilton-Spritze. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke: Hamilton™ 80365
Beschreibung
- Nur zum Gebrauch mit Flüssigkeiten
- Besitzt speziell angepasste Edelstahlkolben mit präzisionsgebohrten Spritzenkörpern
- Der spezielle Anpassungsprozess erlaubt eine möglichst dichte Versieglung und eine reibungslose Kolbenbewegung
- Verwendung für homogene Proben, die nicht anfällig für Ausfällungen oder Verklebungen mit Glas sind
- Die Spritze muss nach jedem Gebrauch mit einer heterogenen Lösung gereinigt werden
- Kolben für Mikroliter-Spritzen können bei einer Beschädigung nicht ausgetauscht oder ersetzt werden
- Für heterogene Lösungen werden gasdichte Spritzen empfohlen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
22 s ga | |
0.0059 Zoll | |
0,0283 in. | |
0.15 mm | |
0.72 mm | |
2 in. | |
51 mm | |
2000 psi | |
50 °C | |
701 | |
Je | |
5,1 cm | |
Zementiert |
Edelstahl (Kolben) | |
0,019 in. | |
0.15 mm | |
0,305 in. | |
7.75 mm | |
Zum Dispensieren kleinster Mengen mit größtmöglicher Präzision | |
2 in. | |
Microliter Spritze | |
122 °F | |
50 °F | |
3 | |
10 μl | |
3 |