Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
108.29 CHF - 359.04 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. |
Dicke | 40 μm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11830482
|
Corning™
SA03-01 |
3 l | Polypropylen | 25.5 cm | 40 cm |
108.29 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11763244
|
Corning™
SA03-05 |
3 l | HDPE | 25.5 cm | 40 cm | N/A | ||||||
11840482
|
Corning™
SA09-01 |
9 l | Polypropylen | 30 cm | 50 cm |
110.80 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12672295
|
Corning™
SA09-05 |
9 L | HDPE | 30 cm | 50 cm | N/A | ||||||
11733244
|
Corning™
SA14-03 |
9 l | HDPE | 40 cm | 60 cm | N/A | ||||||
11723244
|
Corning™
SA14-01 |
14 l | Polypropylen | 40 cm | 60 cm |
203.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11743244
|
Corning™
SA21-05 |
21 l | HDPE | 40 cm | 78 cm | N/A | ||||||
11773244
|
Corning™
SA33-01 |
33 l | Polypropylen | 60 cm | 78 cm |
281.32 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Stärke: 40μm
- Viele verschiedene Volumen
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
Spezifikation
Naturfarben | |
Autoklavierbar | |
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld. | |
40 μm |