Learn More
OHAUS™ Guardian 5000 Heizplatte
Zuverlässige Heizrührer mit herausragenden Sicherheitsmerkmalen für den täglichen Gebrauch
Marke: OHAUS™ 30500523
623.20 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem mit zwei unabhängigen Sicherheitssteuerungen überwacht die Elektronik kontinuierlich und schaltet die Heizfunktion ab, bevor eine Überhitzung auftritt.
- Unser leistungsstarker Motor ermöglicht präzises Rühren von 60 bis 1600 U/min. Ein starker Magnet und eine durchdachte Softwaresteuerung vermeiden Verspritzen beim Starten und im Betrieb, die sichere Magnetkupplung hilft bei zähflüssigen Proben.
- Das helle LCD-Display enthält intuitive Symbole, große Temperatur- und Drehzahlanzeigen sowie eine markante Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche – die gesamte Bauweise dient zur Überwachung der Leistung überall im Labor.
Spezifikation
Keramik | |
2,812 kg | |
e-G51HS07C | |
122,000 mm | |
4,80 in. | |
223,00 mm | |
8,80 in. | |
2,600 kg |
230 V | |
230 V, 6,0 A, 50/60 Hz | |
12,20 in. | |
5 bis 500 °C | |
50/60 Hz | |
309,00 mm | |
5,700 lb | |
EU |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
23Stunden
6Minuten
41Sekunden
0