Learn More
Heidolph™ Glassware Set - Diagonal Condenser (Standard Distillations)
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die preisgünstige Variante
Marke:  Heidolph™ 513-00100-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10544362
  • 1090.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glassatz mit transparenter Kunststoffbeschichtung sind für einen Temperaturbereich bis max. 80 ™C geeignet
  • Glassatz enthält (1) 1.000 ml-Verdampferkolben und (1) 1.000 ml-Auffangkolben
  • Verdampferkolben und Dampfröhrchen sind mit einer Normverbindung NS 29/32, aber auch mit NS 24/29 erhältlich
  • Belüftungskappe ohne Bodengelenke für einfache Handhabung und fettfreien Betrieb im Lieferumfang enthalten
  • Optional ist ein Entlüftungsventil mit Nachfüllfunktion erhältlich
  • Nicht geeignet für das automatisierte Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate bei Hei-VAP Expert/Ultimate Control Modellen
  • Auf Anfrage auch erhältlich: Glassätze für Soxhlet Extraktion und absteigendes Kondensatorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Rotationsverdampfer
Keine
Glassatz
Glassatz G1 – Diagonalkondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben
1.000 ml
Name des Produkts
Heidolph™ Glassware Set - Diagonal Condenser (Standard Distillations) > Glassatz G1 – Diagonalkondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben