Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mm Crimp Caps, Level 3 High Performance Applications
Use Level 3 Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mm Crimp Caps with crimp vials that have an 8 mm opening for ultimate performance and sensitivity from your methods, while maintaining the highest levels of sample security and integrity.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PCC8ST101
32.95 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17815234
  • 34.68 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Silber
Silikon, blau/PTFE, transparent; weich
SureSTART Stufe 3
Zertifizierte Spezifikation
8 mm
Aluminium
30 Shore
1 mm
Bördelverschluss
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 8 mm Crimp Caps, Level 3 High Performance Applications >