Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
Marke:  Thermo Scientific™ 26080-3410
1263.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11551154
  • 1269.46 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen bieten eine gute Auflösung und schnelle Analysezeiten für flüchtige Komponenten.
  • Spezielle stationäre Phase
  • Optimale Abmessungen für die Analyse flüchtiger, organischer Schadstoffe
  • Ideal für die US-EPA-Methode 8260B
  • Vergleichbar mit Rtx-VMS
  • Flüchtige organische Schadstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260 °C
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-VMS
1,8 μm
Nichtpolar
0,32 mm
TraceGOLD
GC/MS für flüchtige organische Schadstoffe, GC/MS für Verbindungen nach der US-EPA-Methode 8260B
60 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC-Säulen > 60 m x 0,32 mm x 1,80 μm