Learn More
Heidolph™ Glassware Set - Diagonal Condenser (Standard Distillations)
Diagonalkühler für alle Standarddestillationen; die preisgünstige Variante
1090.00 CHF - 1290.00 CHF
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Typ | Glassatz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Volumen (metrisch) | 1.000 ml |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10544362
|
Heidolph™
513-00100-00 |
Glassatz G1 – Diagonalkondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben |
1090.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10351252
|
Heidolph™
513-00110-00 |
Glassatz G1B – Diagonalkondensator (alle Standarddestillationen), 1.000 ml-Verdampferkolben und 1.000 ml-Auffangkolben mit transparenter Kunststoffbeschichtung |
1290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit transparenter Kunststoffbeschichtung - geeignet für einen Temperaturbereich bis max. 80 °C
- Im Lieferumfang ist je ein 1.000 ml Verdampfungs- und ein 1.000 ml Auffangkolben enthalten
- Standardschliff ist NS 29/32, auf Wunsch auch mit dem Schliff NS 24/29 lieferbar.
- Inklusive Belüftungskappe ohne Schliffverbindungen für einfache Handhabung und fettfreies Verdampfen
- Optionales Belüftungsventil mit Funktion zum präzisen Nachdosieren erhältlich
- Nicht geeignet für das automatische Destillationsprogramm Dynamic AUTOaccurate mit Hei-VAP Expert / Ultimate Control Modellen
- Auf Anfrage sind auch Glassätze für Soxhlet-Extraktion und absteigende Kühlsysteme lieferbar
Spezifikation
Glas | |
Glassatz | |
Rotationsverdampfer | |
1.000 ml |