Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode
Wandelt die Aktivität eines spezifischen, in einer Lösung gelösten Ions in ein elektrisches Potenzial um. Die Fisherbrand™ kombinierte ionenselektive Elektrode ist mit allen pH/mV-Messgeräten oder Ionenmessern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™ NH41522-S7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11795638
  • 556.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit fester Membran Austauschbare flache Oberfläche
  • Das zu detektierende Ion wandert durch die Membran und erzeugt eine Potenzialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Die Analysezeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtration oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
  • Messtemperatur 0 bis 50 °C
  • Lieferung mit Membran, Elektrolytlösung, ISAB-Lösung und ISE-Standard und Dichtung
ISAB-Lösung:
Fügen Sie die Lösung direkt zur zu messenden Lösung hinzu, um die Ionenstärke einzustellen.
ISE-Standard:
Für die Kalibrierung von ionischen Elektroden. Konzentration 1000 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung von Ammonium (NH4+) Ion
4 – 10
Kombination ionenselektiv
ISAB/ISE
K+
Ammonium Ion
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode > Ion: Ammonium (NH4+)