Learn More
Fisherbrand™ GT2 Zentrifuge Paket für Experten
Waste no time finding the right part numbers for your application! Fisherbrand™ Centrifuge GT2 Expert Package is an application driven centrifuge package to insure convenient, fast ordering of all components necessary to run a specific protocol.
Marke:  Fisherbrand™ 50164304
4673.94 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17181925
  • 9585.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Includes: GT2 Ventilated Centrifuge Expert Kit
Description
Description
Anwenderfreundlich:
  • Intuitive Anwenderoberfläche für eine einfachere Anwendung mit ausführlichen Informationen zu vielen Anwendungsparametern sowie dem Verarbeitungsstatus für eine optimale Leistungsfähigkeit
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels auch auf hohen Labortischen durch leichten Knopfdruck
  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck
  • Weniger Zeitaufwand für die Anlage beim Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungsgebieten
  • Einfacher Zugang zur Rotorkammer für eine schnelle Reinigung, gesündere Arbeitsumgebung und längere Nutzungsdauer des Geräts
  • Bioabdichtungslösung im Handumdrehen versiegelbar; ohne Schraubverschlüsse und komplizierte Klemmen
  • System mit handschuhfreundlicher, einhändiger Öffnungs-/Schließfunktion
  • Anlage zertifiziert durch CAMR™ in Porton Down, UK
  • Das fortschrittliche Rotormanagementsystem optimiert den Beschleunigungs- und Bremsvorgang sowie die Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen
  • Technologie für mehr Sicherheit und bessere Trennungen
Platzsparende Bauweise:
  • Kompakte Abmessungen für einen optimierten Arbeitsbereich; ergonomische Höhe und ein abgerundetes Design zum einfachen Be- und Entladen von Proben sowie zur einfachen Reinigung
Energiesparend:
  • Anlage mit bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen in der Industrie, z. B. bei der Trennung von Blut oder der Verarbeitung von konischen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
25.830 × g
No
Ja
Ja
100/240 V
Fisherbrand
Zentrifuge, 4 x 400 ml Rotor, Becher, Deckel für Biosicherheit, 50 ml konische Adapter, 15 ml konische Adapter
Zentrifugenpaket
50/60 Hz
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
View accessory products
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ GT2 Zentrifuge Paket für Experten > Fisherbrand™ GT2 Gekühlte Zentrifuge, Paket für Experten; gekühlt: Nein; im Lieferumfang enthalten: Zentrifuge, 4x 400 ml-Rotor, Becher, Bioabdichtungsdeckel, konische 50 ml-Adapter, konische 15 ml-Adapter