Learn More
Heidolph instruments Glassatz G5B komplett .
Der Trockeneiskondensator für niedrig siedende Lösungsmittel mit transparenter Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit eignet sich optimal für die meisten wissenschaftlichen, Forschungs- und anderen Labore.
Marke: Heidolph instruments 513-00510-00
Beschreibung
- Glassatz für Hei-VAP Rotationsverdampfer
- Trockeneiskondensator für niedrig siedende Lösungsmittel
- Mit transparenter Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit
- Alle Glassätze haben ein GL10-Gewinde und ein Einlaufrohr, das mit einem Gewindeanschluss verbunden werden kann
- Der Glassatz besteht aus einem 1.000 ml-Verdampferkolben und einem 1.000 ml-Auffangkolben
- Für die Verwendung mit LABOROTA 4000/4001 efficient, LABOROTA 4010/4011 digital, LABOROTA 4002/4003 control und LABOROTA 4002/4003 control vario
Spezifikation
115/230 VAC | |
Rotationsverdampfer | |
LABOROTA 4000/4001 Efficient, LABOROTA 4010/4011 Digital, LABOROTA 4002/4003 Control, ABOROTA 4002/4003 Control Vario |