Learn More
Cytiva Sentino™ Peristaltikpumpe für allgemeine Mikrobiologie
Die Sentino Pumpe ersetzt herkömmliche Vakuumfiltrationssysteme für die Membranfiltration durch eine kleine Peristaltikpumpe und einen sterilen Einweg-Flüssigkeitspfad.
Marke: Cytiva 13186
1797.84 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die kompakte Bauweise der Geräte vereinfacht die Verwendung in engen Räumen, schafft wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und bietet Flexibilität am Arbeitsplatz
Spezifikation
NiMH-Nickel-Metallhydrid-Akku | |
Netzstromversorgung oder Akku | |
Thermoplastisches Elastomer | |
24 VDC 1,6 A 100/240 VAC, 47/63 Hz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
12Stunden
13Minuten
26Sekunden
47