Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 Messgerätekit
Eutech™ bietet ein breites Sortiment an pH-Messgeräten und Elektroden für Anwendungen in der Ausbildung, im Labor und in der Industrie.
Marke:  Thermo Scientific™ 01X651630
527.44 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15337053
  • 841.19 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Messung von pH/mV/Temperatur
±0,2 oder ±0,05 %, der jeweils größere Wert
USB, RS232
2 bis 4, 2 bis 5
LCD
500
0,5 °C/0,9 °F
±0,01
0,01
-10 bis +110 °C
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 450 Messgerätekit >