Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, weithalsig, mit verstärktem Rand
Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten, verstärkten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert.
Marke: DWK Life Sciences 212273604
127.10 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN™ SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN™ SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher.- Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität
- Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
85 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
250 mL | |
Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY-Produkte empfohlen | |
Autoklavierbar |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30