Learn More
WTW™ Durchflußgefäß D201 MESSUNG
Die Durchflussgefäße für WTW-Leitfähigkeitsmesszellen sind perfekt für Messungen ohne Kohlendioxydinterferenz durch die Luft oder für die Prüfung der Leitfähigkeit von Lösungen in geschlossenen Kreisläufen. Der Überdruck im System darf 0.5 bar nicht überschreiten.
Marke:  WTW™ 203730
508.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10737831
  • 539.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
13 ml
Durchflussbehälter
Für Reinstwasser-Messung
Transparent
CellOx™ 325 oder TetraCon™ 325 Leitfähigkeitszelle
PVC
Name des Produkts
WTW™ Durchflußgefäß D201 MESSUNG > Transparent; Kapazität: 13 ml