Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Ursprünglich zur Züchtung leukämischer Humanzellen in Suspension und als Monolayer entwickelt
Marke: Gibco™ 72400047
98.80 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Supplementierung
Beschreibung
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-Medium wird seit seiner Erfindung für eine Reihe von Säugetierzellen wie HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, Astrozyten und Karzinome als geeignet befunden.
- Unterscheidet sich eindeutig von anderen Medien, da es das Reduktionsmittel Glutathion sowie hohe Konzentrationen an Vitaminen enthält.
- Enthält Biotin, Vitamin B12 und PABA, welche nicht in Eagle's Minimal Essential Medium bzw. Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) enthalten sind
- Die Vitamine Inosit und Cholin sind in sehr hohen Konzentrationen vorhanden
- Modifiziert wie folgt: mit GlutaMAX™, Phenolrot, HEPES. RPMI 1640 Medium mit GlutaMAX Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Lebensfähigkeit und Wachstum der Zellen verbessert
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- Nutzt ein Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,0 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Leukämische Zellen | |
1 X | |
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) | |
Steril gefiltert | |
GlutaMAX, HEPES, Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, Astrozyten und Karzinome | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™, GlutaMAX™ | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3046670 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 72400146,72400047,72400153 |
2596554 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 72400047 |
2579377 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 72400047 |
2596556 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 72400146,72400047,72400153 |
2596455 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 72400146,72400047,72400153 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.