Learn More
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas
Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren.
Marke: BRAND™ 150045
42.37 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kalknatronglas nach DIN 12341
- Geschliffene Kanten
- Spannungsreduziert, um das Risiko von Zersplittern zu minimieren
Spezifikation
DIN 12341 | |
Kalknatronglas | |
Uhrglas | |
90 mm |
Flach | |
Rund | |
Poliert |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Uhrglasschalen aus Kalknatronglas > Durchmesser: 90mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur