Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement
Marke:  Bibby Scientific™ 36104-85
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11728422
  • 930.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Kolben: 2000mL
Leistung: 500 W
Spezifikation
Spezifikation
5000 mL
EMV
Ersatzheizung
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Ersatz-Heizelement > Fassungsvermögen:72 x 22 mm (L x B)EMV