Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB071/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11587113
  • 20.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
49mm
Grau
78mm
Propfen
46/55 IRHD
Je 1
71mm
Festes Neopren
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:71mm