Learn More
Mettler Toledo™ Drehender Beutelhalter EasyPlace
Der Beutelhalter kann bis zu drei Pufferbeutel aufnehmen und verhindert Verschütten. Er ist drehbar, sodass sich ein Puffer nach dem anderen in die Kalibrierposition bringen lässt.
Marke: Mettler Toledo™ 30671573
47.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sichere Handhabung von Beuteln
- Der rotierende Beutelhalter sitzt fest auf der EasyPlace Grundplatte. Er kann bis zu drei Standardbeutel aufnehmen und verhindert so Verschütten
- Einfache Kalibrierung
- Die Platzierung auf dem EasyPlace vereinfacht das Einsetzen des Sensors. Einfaches Drehen des Halters verschiebt den nächsten Standard in die Messposition
Spezifikation
Beutelhalter, EasyPlace, drehbar | |
EasyPlace |