Learn More
Fisherbrand™ Gummistopfen mit Bohrung
Verhindert das Auslaufen von flüssigen Chemikalien oder das Entweichen aus dem Behälter.
Marke: Fisherbrand™ RB035/1H
Beschreibung
- Für industrielle Anwendungen
- Passt fest auf den Behälter
- Schlauch aus Naturkautschuk, rot
Spezifikation
35 mm | |
Rot | |
Stopfen (1 Bohrung) |
10/Pckg. | |
Gummi |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummistopfen mit Bohrung > Durchmesser:35mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur