Learn More
Gibco™ FreeStyle™ CHO-Expressionsmedium
GREENER_CHOICE
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
Marke:  Gibco™ 12651014
147.34 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10546183
  • 221.00 CHF / 1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Expressionsmedium
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Suspensions-Zellkultur
Kein Glutamin
serumfrei
Freestyle™, Gibco™
Flüssig
FreeStyle™ CHO-S Zellen, CHO
Chemisch definiert, proteinfrei, serumfrei
≤ 0,25 EU/mL, ≤ 0,25 EU/mL
Kein Phenolrot
Raumtemperatur
1.000 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Gibco™ FreeStyle™ CHO-Expressionsmedium > 1.000 ml