Learn More
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten
Kostengünstige Einwegartikel
Marke:  Axygen™ PCR-SP
263.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12772796
  • 430.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyester
5,74 in.
500
146 x 79,6 mm (5,74 x 3,13 Zoll)
79.6 mm
AxySeal Dichtungsfolie
80 μm
Unsteril
146 mm
100
3.13 in.
Zum Verschließen von Gewebekulturplatten, für die kurzfristige Lagerung und Inkubation, für Transportanwendungen und die Aufbewahrung von biologisch gefährlichen Flüssigkeiten
Acryl
-80 °C° bis +104 °C°
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Versiegelungsfolien und Klebefolien für Mikrotiterplatten > Polyester; 74 μm; -40 °C bis 104 °C; ELISA