Learn More
Fisherbrand™ StaticAway™ antistatische Bürste
Kein Verkratzen empfindlicher Flächen
Marke:  Fisherbrand™ 90023-56
Artikelnummer. 11774346
  • 34.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit Hilfe dieser Fisherbrand™ StaticAway™ Antistatikbürste können Sie statische elektrische Ladungen ableiten und Staub, Fussel und Schmutz von Wägeschalen, Optiken, Küvetten, Objektträgern, Folien, Mikroskopen, Elektronikteilen, Computermonitoren usw. beseitigen. Empfindliche Flächen werden nicht beschädigt.
  • Mischung aus Naturhaar, leitfähiger Synthetikfaser und einem leitenden Kompositgriff
  • Verhindert ungenaue Messwerte durch Verhinderung von Gewichtsschwankungen des Wannengewichts aufgrund statischer Ladung
  • Waschbar
Spezifikation
Spezifikation
Antistatische Bürste
Soft
Leitfähiger Verbundstoff
Straight
Non-sterile
2,5 in.
1,5 in.
3.1 cm
0,5 oz.
2,5 in.
Naturhaar, synthetische leitfähige Faser
No
Loop
Unscented
Zur Ableitung statischer Elektrizität und zur Beseitigung von Staub, Fusseln und Schmutz von Wägeschalen, Optiken, Küvetten, Objektträgern, Folien, Mikroskopen, Elektronikteilen, Computermonitoren
1,25 in.
6.4 cm
3.81 cm
14.17 g
6.4 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ StaticAway™ antistatische Bürste > Länge:2,5 Zoll (6,4 cm); Borste L x B x Dicke:3,1 x 6,4 x 0,6cm (1,25 x 2,5 x 0,25 in.)