Learn More
Gibco™ FreeStyle™ CHO-Expressionsmedium
Chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
221.00 CHF - 1206.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Expressionsmedium |
---|---|
Zelllinie | FreeStyle™ CHO-S Zellen, CHO |
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Klassifikation | Chemisch definiert, proteinfrei, serumfrei |
Kulturtyp | Suspensions-Zellkultur |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
10546183
![]() |
Gibco™
12651014 |
1.000 mL |
221.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11580926
![]() |
Gibco™
12651022 |
6 x 1 l |
1206.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Freestyle CHO Expression Medium wurde speziell entwickelt, um das Wachstum und die transiente Transfektion von CHO-S-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen. Dieses Medium erfordert vor der Verwendung die Zugabe von 8 mM-Glutamin.
- Formulierung ohne Hypoxanthin und Thymidin zur Verwendung mit oder ohne DHFR-Systeme
- Möglichkeit zur Unterstützung von hochdichtem Suspensionswachstum und transiente Transfektion von CHO-S-Zellen
- Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
- Einfache Verwendung als Teil des FreeStyle MAX CHO-Expressionssystems für die Proteinproduktion
- Skalierbarkeit in Spinnerflaschen und Bioreaktoren
Formulierung ohne Hypoxanthin und Thymidin zur Verwendung mit oder ohne DHFR-Systeme
- Gibco FreeStyle CHO Expression Medium wird ohne Hypoxanthin und Thymidin für die Verwendung in Dihydrofolat-Reduktase (DHFR)-Amplifikationssystemen hergestellt:
- Für Nicht-DHFR-Systeme muss vor der Verwendung ein HT-Supplement hinzugefügt werden.
- Gibco FreeStyle CHO Zellen in Suspension können direkt in Gibco FreeStyle CHO Expression Medium ohne Anpassung kultiviert werden.
- An andere im Handel erhältliche serumfreie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco FreeStyle CHO Expression Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung.
- Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
- In Gibco FreeStyle CHO Expression Medium kultivierte Zellen können mit lipidbasierten Transfektionsreagenzien wie FreeStyle MAX Reagenz transfiziert werden.
- Gibco FreeStyle CHO Expression Medium ist frei von Komponenten tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert und ermöglicht eine bessere Reinigung Ihres gewünschten Proteins
- Gibco chemisch definiertes Medium enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Bestandteile unbekannter Zusammensetzung
- Die Proteinproduktion mit Gibco FreeStyle CHO Expression Medium kann in Spinnerflaschen oder Bioreaktoren nach oben skaliert werden.
- Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden.
- Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es notwendig sein, Gibco FreeStyle CHO Expression Medium mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco FreeStyle CHO Expression Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Specifications
Expressionsmedium | |
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Suspensions-Zellkultur | |
Kein Glutamin | |
serumfrei | |
Flüssig |
FreeStyle™ CHO-S Zellen, CHO | |
Chemisch definiert, proteinfrei, serumfrei | |
≤ 0,25 EU/mL, ≤ 0,25 EU/mL | |
Kein Phenolrot | |
Freestyle™, Gibco™ |