Learn More
Invitrogen™ Microplates for Fluorescence-based Assays
Microplates for fluorescence-based assays are 96- and 384-well, black-walled, clear-bottom microplates that are optimized for fluorescence-based applications on standard fluorescence microplate readers.
Marke: Invitrogen™ M33089
166.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
210.64 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Microplates for fluorescence-based assays are black-walled, clear-bottom microplates that minimize well-to-well crosstalk and autofluorescence. These 96- and 384-well microplates are compatible with standard fluorescence microplate readers and optimized for fluorescence-based applications including nucleic acid quantitation (e.g., Quant-iT assays, including PicoGreen, RiboGreen, and OliGreen).
- Schwarzwandige 96 Well-Mikrotiterplatten mit durchsichtigem Boden, die Crosstalk und Autofluoreszenz minimieren
- Kompatibel mit standardmäßigen Lesegeräten für Mikrotiterplatten
- In praktischen 10er-Packungen
Zellanalyse, Zellstoffwechsel, Zellviabilität, Zellproliferation und Zellfunktion
Spezifikation
No Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Not Autoclavable | |
Invitrogen | |
Single-use | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
96 | |
Unsteril | |
10 Plates |
Standard | |
8 x 12 | |
10 Platten | |
Clear Bottom, Black | |
Microplates | |
Polystyrene | |
200 μL | |
Flat Bottom (F-well) |