Learn More
Ohaus™ Frontier™ Multifunktionszentrifuge Serie 5000
Zuverlässige und kompakte Multifunktionszentrifuge, die ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen geeignet ist.
Marke:  Ohaus™ 30332131
1819.99 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15866762
  • 2100.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zuverlässige kompakte Universalzentrifugen mit niedriger Drehzahl.
  • Die Standardrotoroptionen können Röhrchen mit rundem und konischem Boden (einschließlich herkömmlicher Blutröhrchen) verarbeiten und können mit Zubehör problemlos für die Verarbeitung kleinerer Röhrchen angepasst werden.
  • Die Multizentrifugen wurden für komfortable Bedienung entwickelt und verfügen über eine intuitive Schnittstelle.
  • Das kompakte Profil spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4.427 × g
CEFCC
Zentrifuge, 230 V, FC5706 mit Rotor, Winkel
15,40 in.
200 bis 6.000 U/min
266,000 x 291,00 x 392,00 mm
10 s bis 99 h 59 min 59 s durchgängig
Winkelrotor 12x 15 ml
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
100 w
392,00 x 291,00 x 266,000 mm
392,00 mm
Ja
10.5 kg
Frontier™ 5000 Serie Multi
230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Ohaus™ Frontier™ Multifunktionszentrifuge Serie 5000 > Winkelrotor 12 x 15 ml