Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische transparente 96 Well-Reaktionsplatten, mit Barcode
Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten
Marke: Applied Biosystems™ 4483352
7685.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24286" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI™/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Hohe mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
- Die Verwendung von Polypropylen und Hochtemperatur-Formverfahren hilft, die Bindung von DNA, RNA und Enzymen zu verhindern, während das Polycarbonat mechanische Stabilität, eine flache Form und lange Lebensdauer bietet.
- Die ideale Wahl zur Verwendung mit automatischen Geräten, Robotik und Mehrgeräte-Experimenten (wie Thermocycler, Echtzeit-Thermocycler, Genanalysator)
- Die dünnwandige Konstruktion ermöglicht eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit hervorragender Wärmeübertragung von Thermoblock zu Probe.
- Der leicht zu lesende, schwarze Well-Identifikationstext trägt zur Minimierung von Pipettierungsfehlern bei und verbessert die Produktivität bei der Probenvorbereitung.
- Plattform: 2720 Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio Dx, SimpliAmp™ Thermocycler, Veriti™ Dx Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA 7 System
PCR, PCR und Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
500 Platten | |
Optisch, Durchsichtig | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
500 Platten |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
I07B25Q621 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I09C25Q322 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I07B25Q623 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I07B25Q624 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 | |
I09C25Q321 | Analysenzertifikat | 08/04/2025 |