Learn More
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 34708
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
- PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
- Sechskantfuß
- Blau gedruckte Skala
- Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
- Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
- Reinigen Sie das Gerät bei einer maximalen Temperatur von 60 °C, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
Spezifikation
10 ml | |
±0,2 mL | |
Klasse B | |
10 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Hexagonal | |
Graduierter Messzylinder |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
für Inhalt | |
0.2 ml | |
121 °C | |
Blue | |
145 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B > Fassungsvermögen (metrisch) 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur