Learn More
Ohaus™ Frontier™ Multifunktionszentrifuge Serie 5000
Zuverlässige und kompakte Multifunktionszentrifuge, die ideal für eine Vielzahl allgemeiner Laboranwendungen geeignet ist.
1850.00 CHF - 2100.00 CHF
Spezifikation
Max. RZB | 4.427 × g |
---|---|
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Sicherheitsmerkmale | CEFCC |
Wirkleistung | 100 w |
Abmessungen (L x B x H) außen | 392,00 x 291,00 x 266,000 mm |
Produktcode | Marke | Rotor inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Rotor inklusive | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15896752
|
Ohaus™
30130875 |
Nein |
1850.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15866762
|
Ohaus™
30332131 |
Ja |
2100.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Zuverlässige kompakte Universalzentrifugen mit niedriger Drehzahl.
- Die Standardrotoroptionen können Röhrchen mit rundem und konischem Boden (einschließlich herkömmlicher Blutröhrchen) verarbeiten und können mit Zubehör problemlos für die Verarbeitung kleinerer Röhrchen angepasst werden.
- Die Multizentrifugen wurden für komfortable Bedienung entwickelt und verfügen über eine intuitive Schnittstelle.
- Das kompakte Profil spart wertvollen Platz auf dem Labortisch.
Spezifikation
4.427 × g | |
CEFCC | |
392,00 x 291,00 x 266,000 mm | |
392,00 mm | |
266,000 x 291,00 x 392,00 mm | |
10 s bis 99 h 59 min 59 s durchgängig | |
230 V |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
100 w | |
15,40 in. | |
200 bis 6.000 U/min | |
10.5 kg | |
Frontier™ 5000 Serie Multi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ohaus™ Frontier™ Multifunktionszentrifuge Serie 5000