Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Marke: Texwipe™ TX752B
Beschreibung
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Gewaschene CleanFoam Köpfe aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit 100 ppi (Poren pro Zoll), für hervorragende Kapazität und Dämpfung.
- Sauberste derzeit erhältliche Schaumtupfer mit hervorragender Lösungsmittelkapazität und Kontaminationsaufnahme
- Lösungsmittelverarbeitet für sehr geringe Mengen nichtflüchtiger Rückstände und Partikelbildung
- Gute chemische Beständigkeit – kann mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol und Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten verwendet werden
- Köpfe sind thermisch auf Polypropylen-Griffe geschweißt, ohne kontaminierende Klebstoffe; Konstruiert aus den saubersten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
- Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
- Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Präzise Spitze, Seitenränder, kompakter Griff | |
2.756 Zoll | |
Hellgrün | |
2.5 mm | |
1.969 Zoll | |
CleanFoam | |
3.4 mm | |
Compact | |
6.8 mm | |
3.4 mm | |
Thermisch | |
Starr |
0,098 Zoll | |
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Schrubben von vertieften Bereichen, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen | |
Tupfer | |
70 mm | |
50 mm | |
Mittel | |
0.787 Zoll | |
20 mm | |
0.126 Zoll | |
0.134 Zoll | |
Polypropylen | |
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie > Mittelstark verdichtet, mit starrer Spitze; Kopftyp: Schaumstoffpunkt; Grifflänge: 2.75 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur