Learn More
Standard-Pufferlösungen, WTW™
Als Standard-Pufferlösung ist dieser Puffer-pH 9.180 (PL7) in einer250 ml-Flasche erhältlich.
Marke:  WTW 109130
28.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11795204
  • 30.50 CHF / 250 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erzielen Sie genaue pH-Werte  
  • Erhältlich in praktischem, gebrauchsfertigem pH-Wert 9.18
  • Standard-Pufferlösungen von WTW verfügen über PTB/NIST Traceable-Zertifikate und sind daher für den Gebrauch sicher.
  • Analysezertifikat nach DIN/NIST
  • Standard-Pufferlösung mit pH-Wert 9.180 und PL 7, erhältlich in einer 250 ml-Flasche
  • pH-Genauigkeit von ±0.02
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
DIN/NIST
Für Präzisionsanwendungen
Flüssigkeits-
Flasche
Farblos
0.999 g/cm3
9.18
250 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Standard-Pufferlösungen, WTW™ > Menge: 250 ml