Learn More
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494074
Zum Warenkorb hinzufügen
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494074
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11494074
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12472.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-70-8
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00003276
InChI-Schlüssel DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC-Name N-Phenylformamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formanilide
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 271°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10226703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
ChargennummerI2948B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Chargennummer10216651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Chargennummer10222972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
ChargennummerB7748A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Name des Produkts
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >