Learn More
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404084
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404084
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11404084
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12472.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 103-70-8 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-70-8
Summenformel C7H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 121.139
MDL-Nummer MFCD00003276
InChI-Schlüssel DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym formanilide, formamide, n-phenyl, n-formylaniline, phenyl formamide, formamidobenzene, formylaniline, carbanilaldehyde, aniline, n-formyl, phenylformamide, n-phenyl-formamideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7671
ChEBI CHEBI:42416
IUPAC-Name N-Phenylformamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formanilide
Schmelzpunkt 45°C to 49°C
Dichte 1.14
Siedepunkt 271°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 500 g
Beilstein 906934
Merck Index 14,4238
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10226703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Chargennummer10225840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
ChargennummerI2948B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Chargennummer10216651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Chargennummer10222972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12472.22,A12472.14,A12472.36
Name des Produkts
Formanilid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >