Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dutasterid, 99 % Artikelnummer.: 15608745
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Dutasterid, 99 %
Artikelnummer. 15608745
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15608745
Marke: Thermo Scientific Chemicals 461510010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 164656-23-9
Summenformel C27H30F6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 528.53
InChI-Schlüssel JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Synonym dutasteride, avodart, avolve, duagen, unii-o0j6xjn02i, avodart tn, o0j6xjn02i, dutasteride jan/usan/inn, 5alpha,17beta-n-2,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, dutasteride usan
PubChem CID 6918296
ChEBI CHEBI:521033
IUPAC-Name (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[2,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahydroindeno[5,4-f]chinolin-1-carboxamid
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC4=C(C=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCC5C3(C=CC(=O)N5)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dutasteride
Schmelzpunkt 245.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 528.53
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dutasteride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dutasteride
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Dutasterid, 99 % >