missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FLASH Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NB500-219MFV450

Artikelnummer. 18703183

  • 617.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

FLASH Polyclonal antibody specifically detects FLASH in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

FLASH
Polyclonal
Western Blot
CASP8 associated protein 2, caspase 8 associated protein 2, CED-4, FLASHKIAA1315CASP8-associated protein 2, FLICE associated huge, FLICE-associated huge protein, FLJ11208, human FLASH, RIP25FLASH homolog RIP25
C-terminus of the FLASH protein (proprietary peptide).
0.1 mL
Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
9994
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
FLASH Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; mFluor Violet 450 SE

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt