Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Mit Zip Alexa Fluor Rapid Antikörpermarkierungskits können Sie Antikörperkonjugate für Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, IHC, ICC und mehr in nur 15 Minuten erzeugen.
Marke:  Invitrogen™ Z11234
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992354
  • 576.00 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Enthält reaktives Fluoreszenzmarkierungsmittel, 3 Fläschchen; Natriumbikarbonat, 3 Fläschchen
3 Reaktionen
555/580
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 555
IgG
Labeling Kit
Trocken und vor Licht geschützt im Tiefkühlgerät aufbewahren (-5 bis +30 °C).
100 μg
Amin
Orange
Alexa Fluor Farbstoffe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2780641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog NumberZ11234
Chargennummer2720233 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2023 Catalog NumberZ11234
Chargennummer2563682 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog NumberZ11234
Chargennummer2515912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2022 Catalog NumberZ11234
Chargennummer2451291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2022 Catalog NumberZ11234
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits > Trocken und vor Licht geschützt im Tiefkühlgerät aufbewahren (–5 bis –30 °C).