Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Die kleine Stellfläche des Mini Vortexer mit maximaler Leistung bietet sofortiges Vortexschütteln für eine Vielzahl von Röhrchengrößen. Eine einfache Bedienung per Knopfdruck ermöglicht eine außergewöhnliche Mischleistung mit einer Hand.
Marke: Fisherbrand™ 120901
80.77 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ABS- und Silikonmaterialien, die den am häufigsten verwendeten Chemikalien widerstehen
- Das flache Design und die geringe Stellfläche (nur 11 cm breit) sparen wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und in Abzugshauben
- Schnelle Vortexverfahren sparen Zeit und ermöglichen schnelles Mischen von Proben
- Das moderne Design ermöglicht einen einfachen Einhand-Touch-Start und Schüttelstopp beim Anheben des Röhrchens
- Bei sich wiederholenden Verfahren hilft eine geringe Betätigungskraft, Ermüdung des Benutzers zu verhindern
- Wartungsfreies Design und 5 Jahre Garantie tragen zur Senkung der Betriebskosten bei
- Eine stabile Plattform verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine Probe während des Betriebs fallen kann
- Leiser Betrieb und geringe Vibrationen helfen dem Benutzer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren
- USA und EU Gebrauchsmuster ausstehend, US-Designpatent Nr. D814.045
Spezifikation
6 mm | |
4500 U/min | |
-20°bis +60 °C | |
50 ml | |
CE, RoHS3, CSA, WEEE, UKCA | |
50/60 Hz | |
5,1 x 4,3 x 3 in. (13 x 11 x 7,5 cm) | |
7,5 cm | |
13 cm | |
11 cm | |
1 kg | |
1 kg | |
Mini Vortexer 100–240 VAC, 50/60 Hz Universal | |
Mini Vortexer, 2 Silikonkappen, 1 Niederspannungsnetzteil, doppelt isoliertes Netzteil (100–240 VAC, 50/60 Hz) mit 4 austauschbaren Steckern |
50 ml | |
12 VDC | |
Ca. 7,8 W (unter Last) | |
Vortexschüttler | |
4 austauschbare | |
ABS-Kunststoff und Silikon | |
3 in. | |
5,1 in. | |
4,3 in. | |
2 lb. | |
2 lb. | |
Grau, Blau | |
2 bis 50 ml-Röhrchen | |
5 Jahre Garantie |