Learn More
Gibco™ CultureOne™ Supplement (100X)
Einfaches Hinzufügen zu konventionellen Differenzierungsmedien zur Unterscheidung zwischen NSCs und Neuronen. Gibco™ CultureOne™ Supplement ermöglicht überlegene neuronale Zellkulturen, die nachgelagerte Assays verbessern, die Reifung beschleunigen und über 5 Wochen oder länger nahtlos aufrechterhalten werden können.
Marke: Gibco™ A3320201
200.38 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
CultureOne Supplement ist ein chemisch definiertes, serumfreies Supplement, das die Differenzierung von neuronalen Stammzellen (NSCs) zu Neuronen signifikant verbessern soll. Im Vergleich zu herkömmlichen Differenzierungsmethoden, bei denen NSCs überwuchern und problematisch werden können, eliminiert CultureOne Supplement mehr als 75 % der kontaminierenden neuronalen Vorläuferzellen bei minimalem Zelltod und ohne Auswirkung auf andere Kinase-vermittelte Pfade. Die resultierenden überlegenen neuronalen Zellkulturen aus gleichmäßig verteilten, differenzierten Neuronen ermöglichen verbesserte nachgelagerte Assays, beschleunigte neuronale Reifung und nahtlose Fortführung für mindestens fünf Wochen.Jedes Fläschchen des CultureOne Supplements enthält ein 100x 5 ml-Flüssigreagenz, das leicht zu jedem herkömmlichen neuronalen Differenzierungsmedium hinzugefügt werden kann, wie z. B. zu Neurobasal-Medium mit B-27-Supplements. Nach zwei Wochen der Differenzierung mit CultureOne Supplement kann das Supplement entfernt werden. Die entstandenen Kulturen enthalten über mindestens fünf Wochen deutlich weniger Vorläuferzellen.
Verbesserte nachgelagerte Assays
Die Analyse von NSC-abgeleiteten Neuronen kann aufgrund überwuchernder Vorläuferzellen in der Kultur schwierig sein. Diese invasiven Zellen können bildgebende und elektrophysiologische Experimente erschweren und die physiologische Relevanz von Genexpressionsassays in Frage stellen. CultureOne Supplement reduziert proliferierende Vorläuferzellen, wodurch Sie eine sauberere und relevantere neuronale Zellpopulation erhalten, was die Assay-Erfahrung und das Ergebnis erheblich verbessert.
Beschleunigte Reifung differenzierter Neuronen
Mit CultureOne Supplement exprimieren NSC-abgeleitete Neuronen physiologische Reife-Marker schneller und entwickeln längere Neuriten als unbehandelte, NSC-abgeleitete neuronale Kulturen. Mit CultureOne Supplement-behandelte Neurone exprimieren auch deutlich höhere Zahlen an spannungsabhängigen Calciumionenkanälen, die ein wichtiger Marker für die Reife und Erregbarkeit der Neuronen sind.
Längere Kultur von NSC-abgeleiteten Neuronen
Für Experimente, bei denen NSC-abgeleitete Neuronen über einen längeren Zeitraum reifen müssen, ermöglicht CultureOne Supplement nahtlos die Fortführung angereicherter, differenzierter Neuronen über fünf Wochen und länger. Herkömmliche Differenzierungsmethoden führen dagegen zu proliferierenden neuronalen Vorläuferzellen, die zum Klumpen neigen und bewirken, dass sich die Kultur von der Platte ablöst.
Für etablierte Protokolle, die N-2-Supplement verwenden, besuchen Sie unser Gibco Handbuch für Protokolle in der Neurobiologie.
Sehen Sie sich auf unserer Gibco CellCite Veröffentlichungen zu Gibco Neurobiologieprodukten an.
Spezifikation
Tiefgekühlt (-5 bis -20 °C) und vor Licht geschützt lagern. | |
Flüssig | |
CultureOne™ | |
Trockeneis |
Neuronale Zellen, serumfrei | |
Mikrobiologische Medien | |
5 mL | |
Endotoxin, Sterilität |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2463534 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3320201_LITL18 PROMO,A3320201 |
2425792 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3320201_LITL18 PROMO,A3320201 |
2603013 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3320201_LITL18 PROMO,A3320201 |
2603015 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | A3320201_LITL18 PROMO,A3320201 |
2880255 | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | A3320201_LITL18 PROMO,A3320201 |