Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal aus Edelstahl hat ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das die freie Zirkulation von Luft ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Marke:  Metro™ A3072NS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15946861
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Eine Packung nicht leitfähiger Keile (vier Paare).
Requires : SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
Beschreibung
Beschreibung
  • Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
  • Maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
  • In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
  • Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
  • Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
  • Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
  • Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Wire Shelf
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
72 in.
30 in.
Edelstahl
183 x 76.2 cm (72 x 30 in)
Vier nicht leitende Muffen/Keile
183 cm
76.2 cm