Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
Marke:  Thermo Scientific™ K9012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15686154
Includes: DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 2X; Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
  • Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
  • Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
  • Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
  • Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
  • Minimierte Optimierung von Mg2+ Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 20 x 1,25 ml DreamTaq Hot Start PCR Master Mix (2X)
• 20 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
DreamTaq DNA-Polymerase
1000 Reaktionen
Heißstart-PCR
Integrierter Heißstart
3'-A
Colorless
Niedrig
Standard
Nass- oder Trockeneis
2X
1000 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix > Colorless, 1000 Reactions