Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Optimal zur Lagerung—mit großem Well-Volumen von 500 μl
Marke:  Fisherbrand™ 235300
61.66 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11907954
  • 76.91 CHF / 80 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Minimale Bindung
  • Beständig gegen viele Reagenzien
  • Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
  • Automatisierungsfreundliche, für HTS optimierte Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Naturfarben
96
Rund
8 x 12
Polypropylen
Unsteril
Für die Lagerung großzügiger 500 μl-Well-Volumina
Videos
  • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates
    • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates DE
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates DE
      • Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates FR
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand 96 Well Polypropylene Microplates FR
        • Fisherbrand - Advantage aspiration system
          The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
          Video Player is loading.
          Current Time 0:00
          Duration 1:38
          Loaded: 0.00%
          Stream Type LIVE
          Remaining Time 1:38
          1x
          • Chapters
          • descriptions off, selected
          • subtitles off, selected
          • en (Main), selected
          Fisherbrand Advantage aspiration system
        Sicherheitsdatenblatt (SDS)
        Dokumentation Zertifikate
        Sonderangebote
        Sonderangebote
        • Fisherbrand
          Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
          Aktionscode: 24163
          Gültig bis zum2025-04-30
          Tage
          4
          Stunden
          6
          Minuten
          39
          Sekunden
          0
          Neues Angebot
          *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
          Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
        • Mehrere Hersteller
          Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
          Aktionscode25721
          Gültig bis zum2025-05-01
          Neues Angebot
          Jetzt sparen
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen > Runder Boden, unsteril, Naturfarben