Learn More
Paraben-Zielanalyt-Mischlösung, Honeywell Fluka™
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Marke:  Honeywell Fluka R1069-1ML
Artikelnummer. 15979671
Beschreibung
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glasflasche
1 ml
-17 °C
Flüssig
Analysenstandard
67-64-1
0.79 g/cm3
PARABENE
55 °C bis 57 °C
Name des Produkts
Paraben-Zielanalyt-Mischlösung, Honeywell Fluka™ > 25 mg