Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte braune Gold-Band™ Ampullen
Zum Schutz lichtempfindlicher Proben
Marke: DWK Life Sciences™ 176792
72.48 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bernsteinfarbiges Borosilikatglas
- Vorgeritzt, braucht nicht gefeilt zu werden
- Goldenes Band zur Markierung der Vorritzung
- Die Stiele können durch Ziehen oder Abschmelzen der Spitze versiegelt werden.
Compliance
Erfüllen die Normen USP, Typ 1, und ASTM™, Typ I, Klasse B.
Spezifikation
1mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,05cm | |
6,7cm | |
USP Typ 1, ASTM Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Bernsteinfarben | |
0.413 Zoll | |
2,63 in. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen