Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, nicht steril, 10er-Packung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Platten für Roboter, Platten-Reader und Liquid Handling-Systeme.
Marke: Thermo Scientific™ 237108
409.44 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
409.45 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen schwarzen und weißen Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ F96-Platten aus Polystyrol. Schwarze und weiße Platten sind für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften entwickelt. Erhältlich mit oder ohne Zellkulturbehandlung.
- Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
- Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
- Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
- Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
- Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
- Kundenspezifische Barcodierung möglich
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich | |
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
10 |
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004). | |
Ohne Deckel | |
10 Packungen | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
50 bis 250 μl | |
Unbehandelt | |
180 | |
Case of 180 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
184920 | Konformitätsbescheinigung | 05/03/2025 | 237108 |
184895 | Konformitätsbescheinigung | 23/12/2024 | 237108 |
184289 | Konformitätsbescheinigung | 13/12/2024 | 237108 |
179598 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 237108 |
165325 | Konformitätsbescheinigung | 06/12/2024 | 237108 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.