Learn More
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix
Thermo Scientific DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase ist das Produkt der Wahl, wenn Sie eine gleichmäßige und stabile Amplifikation mit minimalen Optimierungsschritten anstreben
Marke:  Thermo Scientific™ K9012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15679374
  • 952.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, 2X; Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific DreamTaq Hot Start PCR Master Mix, available in colorless and green formats, is a ready-to-use 2X reaction mix that includes DreamTaq Hot Start DNA Polymerase, DreamTaq Buffer, magnesium, and dNTPs.
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Heißstart-DNA-Polymerase ist eine verbesserte Heißstart-Taq-DNA-Polymerase, die eine höhere PCR-Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute im Vergleich zu herkömmlichen Heißstart-Taq-DNA-Polymerasen gewährleistet. DreamTaq Heißstart-DNA-Polymerase nutzt eine auf Antikörpern basierende Hemmung der DNA-Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen und verhindert so die Amplifikation nicht spezifischer Produkte vor dem Amplifikationsschritt.
Bessere Reaktionsergebnisse:
  • Höhere Ausbeute von Target-Amplikons aus niedrigen Template-Mengen.
  • Erhöhte Reaktionsspezifität durch zuverlässige Heißstart-Technologie.
  • Größere Bandbreite an Amplikonlängen: routinemäßige Amplifikation von genomischen DNA-Fragmenten bis zu 6 kb.
Verbesserter Komfort:
  • Einstellung der Reaktion auf Raumtemperatur.
  • Minimierte Optimierung von Mg2+ Konzentration und Primer-Glühtemperaturen durch optimierten Reaktionspuffer.
  • Vereinfachter Arbeitsablauf und minimierte Pipettierschritte mit 2X Master Mix-Format.
Amplikongröße (komplexe DNA): 6 kb
Genauigkeit (vs Taq): 1X
Recommended Storage
Store at -20C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält:
• 20 x 1,25 ml DreamTaq Hot Start PCR Master Mix (2X)
• 20 x 1,25 ml nukleasefreies Wasser
Lagerung bei -5 bis -30 °C.
DreamTaq DNA-Polymerase
1000 Reaktionen
Heißstart-PCR
Integrierter Heißstart
3'-A
Colorless
Niedrig
Standard
Nass- oder Trockeneis
2X
1000 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2829802 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK9012
Chargennummer2806321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK9012
Chargennummer2828536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK9012
Chargennummer2860301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK9012
Chargennummer2860268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberK9012
Name des Produkts
Thermo Scientific™ DreamTaq™ Hot Start PCR-Mastermix > Colorless, 1000 Reactions