Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen
Optimal zur Lagerung—mit großem Well-Volumen von 500 μl
80.85 CHF - 241.43 CHF
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11907954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
235300
Naturfarben
80.85 CHF
80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11917954
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
235400
Rot Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11927954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
235500
Gelb
83.55 CHF
80 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11937954
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
235600
Blau
81.35 CHF
80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Minimale Bindung
  • Beständig gegen viele Reagenzien
  • Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
  • Automatisierungsfreundliche, für HTS optimierte Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Polypropylen
Unsteril
Für die Lagerung großzügiger 500 μl-Well-Volumina
8 x 12
96
Rund
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen