Learn More
Brand™ Ansaugventil mit Dichtung für Disp.III/Organic, 25, 50, 100 ml
Marke: Brand™ 6698
25.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dosiereinheiten für seripettor™ und seripettor™ pro. Kolben (PE), Zylinder (PP), Dosiereinheiten sind nicht autoklavierbarFlexibler Dosierschlauch für seripettor™ und seripettor™ pro. PTFE, gewendelt, ca. 800mm lang, mit Sicherheitshandgriff
Betätigungseinheiten für seripettor™ (PC, Hubfeder aus Edelstahl) und seripettor™ pro (PPO, PEI (UV-Schutz), Hubfeder aus Hastaloy (rostfrei))
Dosierkanüle für seripettor™. PP inkl. Verschlusskappe und EPDM-Ausstossventil
Ventil-Set seripettor™. 1 Ansaugventil (Ansaugventilkörper, O-Ring), 1 Ausstossventil, 1 Dichtungen
Dosierkanüle für seripettor™ pro. PP mit integriertem Ausstossventil mit Dichtung
Adapter Dosierkanüle für seripettor™ pro
Ansaugventil mit Dichtung für seripettor™ pro
Adapter Ansaugventil für seripettor™ pro
Ansaugrohre seripettor™
Beschreibung: Ansaugventil seripettor™ pro (25mL)
Spezifikation
Füllventil | |
25, 50, 100 ml | |
Dispensette III | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13