Beschreibung
- ND11
- Glas
- Bernsteinfarbig
- Beschriftungsfeld
- Bördelverschluss
- Mittelloch
- Aluminium
- Naturkautschuk/Butyl/TEF
- Durchsichtig lackiert
- 45° Shore A
- Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Durchsichtig lackiert | |
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
100 | |
Bördelverschluss | |
1. hydrolytische Klasse |
Naturkautschuk/Butyl/TEF | |
11.6 mm | |
2 ml | |
Aluminium | |
32 mm | |
Ja |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchenkit, 11 mm-Bördelverschluss, Glas, braun, Aluminiumkappe, Naturgummi/PTFE-Septum > Gepatcht, 1.0 mm dick, 45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur