Learn More
DISP2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-81918PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DISP2 Polyclonal antibody specifically detects DISP2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
DISP2 | |
Polyclonal | |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Dispatched B, Dispatched Homolog 2 (Drosophila), DISPB, HsT16908, KIAA1742, Protein Dispatched Homolog 2 | |
DISP2 antibody was raised against an 18 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human DISP2. The immunogen is located within amino acids 110 - 160 of DISP2. Amino Acid Squence: SPSPAPSQRDGTWKPPA | |
0.1 mL | |
Signal Transduction | |
85455 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
PerCP | |
PBS | |
Rabbit | |
Peptide affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DISP2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur