Learn More
Thermo Scientific™ RiboRuler Low Range RNA Ladder, ready-to-use
Diese gebrauchsfertige RNA-Leiter aus 7 chromatographisch aufgereinigten einzelsträngigen RNA-Transkripten ermöglicht die Größenbestimmung und Quantifizierung kleiner RNA auf Gelen.
Marke: Thermo Scientific™ SM1833
198.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
204.35 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die RiboRuler RNA-Leiter 100 bis 1000 Basen für den niedrigen Bereich, gebrauchsfertig, ist ein Gemisch aus 7 chromatographisch aufgereinigten einsträngigen RNA-Transkripten (100 bis 1000 bp lang), die aus spezifischen Vorlagen produziert wurden, die ein Fragment des pTZ19R-Polylinkers und Lambda-Phagenfragmente enthalten.
Dieser Marker ist mit Farbstoff zum Laden vorgemischt.
RiboRuler Low Range RNA-Marker, gebrauchsfertig, besteht aus chromatographisch aufgereinigten Transkripten, wodurch sie frei von NTPs und RNA-Abbauprodukten sind. Die Konzentration jedes RNA-Transkripts wird spektrophotometrisch bestimmt (siehe Foto für genaue Mengen). Um die Möglichkeit von Kontaminationen während des Gebrauchs zu minimieren, liegt die RNA Ladder in Aliquoten vor.
Besondere Eigenschaften
- Scharfe Bänder mit gleichmäßiger Intensität
- Einprägsame Bandgrößen und -mengen
- Ungefähre RNA-Quantifizierung durch festgelegte Konzentration der Leiterbanden
- Lieferung mit 2x RNA-Ladefarbstoff
- 6 Monate bei -20 °C stabil
Spezifikation
2X | |
Xylencyanol FF, Bromphenolblau, Ethidiumbromid | |
100 bp bis 1000 bp | |
5 x 40 μL |
Agarose | |
DNA-Leiter | |
RiboRuler |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sicherheit und Handhabung
- 2X Loading Dye Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: formamide